Documenti fondamentali
33557
Supelco
4-tert-Octylphenol-3,5-d2
10 μg/mL in acetone, analytical standard
Sinonimo/i:
4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol-3,5-d2, 4-tert-OP-D2
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14D2H20O
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.34
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
10 μg/mL in acetone
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
single component solution
Spostamento di massa
M+2
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H]c1cc(O)cc([2H])c1C(C)(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C14H22O/c1-13(2,3)10-14(4,5)11-6-8-12(15)9-7-11/h6-9,15H,10H2,1-5H3/i6D,7D
ISAVYTVYFVQUDY-QFIQSOQBSA-N
Descrizione generale
Certan Vial
Applicazioni
4-tert-Octylphenol-3,5-d2 solution is an deuterated standard used for the analysis of mono and di-ethoxylates of nonylphenol (NP) and octylphenol (OP) in environmental samples using solid-phase micro extraction followed by gas chromatography with mass spectrometry (SPME-GC-MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - Information refers to the main ingredient.
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - Information refers to the main ingredient.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Analysis of Alkylphenols and Alkylphenol Ethoxylates Using new 13C-Labeled and Deuterated Internal Standards According to ISO 18857-2