33373
Triazoxid
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
NMR: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
178-182 °C
Compatibilità
passes test for identity (NMR)
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
[O-][n+]1nc(nc2ccc(Cl)cc12)-n3ccnc3
InChI
1S/C10H6ClN5O/c11-7-1-2-8-9(5-7)16(17)14-10(13-8)15-4-3-12-6-15/h1-6H
IQGKIPDJXCAMSM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti consigliati
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)