Documenti fondamentali
927139
Sigma-Aldrich
DBO
≥95%
Sinonimo/i:
N,N′-Dibenzyloxamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H16N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
268.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder
Stringa SMILE
O=C(C(NCC1=CC=CC=C1)=O)NCC2=CC=CC=C2
InChI
1S/C16H16N2O2/c19-15(17-11-13-7-3-1-4-8-13)16(20)18-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2,(H,17,19)(H,18,20)
AOIKOYRULAZZLJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
DBO is a ligand for the copper-catalyzed couplings of heteroanilines with (hetero)aryl halides.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Zhixiang Chen et al.
Organic letters, 21(17), 6874-6878 (2019-08-16)
N,N'-Dibenzyloxalamide (DBO) was identified as a powerful ligand for promoting Cu-catalyzed coupling of heteroanilines with (hetero)aryl halides. For (hetero)aryl chlorides, the coupling reaction occurred at 130 °C with 5 mol % CuBr and 10 mol % DBO. For (hetero)aryl bromides/iodides