Key Documents
926736
Sigma-Aldrich
MNBO
≥95%
Sinonimo/i:
N-Benzyl-N-(2-methylnaphthalen-1-yl)oxalamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H18N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
318.37
Codice UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
202-203 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
MNBO is a ligand for the copper-catalyzed Ullman-Ma cross-coupling reaction.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)