45645
Propyzamide
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
Pronamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(C)(NC(=O)c1cc(Cl)cc(Cl)c1)C#C
InChI
1S/C12H11Cl2NO/c1-4-12(2,3)15-11(16)8-5-9(13)7-10(14)6-8/h1,5-7H,2-3H3,(H,15,16)
PHNUZKMIPFFYSO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Chlorophyll-containing matrices by dispersive-solid phase extraction (d-SPE) and gas chromatography-tandem mass spectrometry (GC-MS/MS).
- Fruits and vegetables by GC equipped with Q Extractive Orbitrap consisting of electron ionization (EI) source and hybrid quadrupole Orbitrap mass spectrometer.
- Surface water by liquid chromatography along with MS/MS with electrospray ionization (ESI) in multiple reaction monitoring (MRM) mode.
- Honeybees and shellfish} by d-SPE followed by analyses using LC-MS/MS as well as GC-MS/MS.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?