32124
Paraben internal standard mix solution
10 μg/mL in acetone, analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
10 μg/mL in acetone
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Componenti
Methyl 4-hydroxybenzoate-ring-13C6
Ethyl 4-hydroxybenzoate-ring-13C6
Propyl 4-hydroxybenzoate-ring-13C6
Butyl 4-hydroxybenzoate-ring-13C6
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?