31690
Dietiletere
≥99.8% (GC), puriss. p.a., ACS reagent, contains ~0.0005% 2, 6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
Sinonimo/i:
Etere, Etil etere
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Dietiletere, puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.8% (GC)
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.6 (vs air)
Saggio
≥99.8% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
320 °F
contiene
~0.0005% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
Limite di esplosione
36.5 %
Impurezze
≤0.00003% peroxides (as H2O2)
≤0.0002 meq/g Titr. acid
≤0.0005% free acid (as CH3COOH)
≤0.001% acetaldehyde (CH3CHO)
≤0.001% formaldehyde (HCHO)
≤0.1% water
<0.002% ketone (as CH3COCH3)
Residuo dopo evaporazione
≤0.001%
Indice di rifrazione
n20/D 1.3530 (lit.)
n20/D 1.353
P. eboll.
34.6 °C (lit.)
Punto di fusione
−116 °C (lit.)
Densità
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Stringa SMILE
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-40.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-40 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?