31596
Cycloxidim
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCC\C(=N/OCC)C1=C(O)CC(CC1=O)C2CCCSC2
InChI
1S/C17H27NO3S/c1-3-6-14(18-21-4-2)17-15(19)9-13(10-16(17)20)12-7-5-8-22-11-12/h12-13,19H,3-11H2,1-2H3/b18-14+
GGWHBJGBERXSLL-NBVRZTHBSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?