45409
Cycluron
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
3-Cyclooctyl-1,1-dimethylurea
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
CN(C)C(=O)NC1CCCCCCC1
InChI
1S/C11H22N2O/c1-13(2)11(14)12-10-8-6-4-3-5-7-9-10/h10H,3-9H2,1-2H3,(H,12,14)
DQZCVNGCTZLGAQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Note legali
Non trovi il prodotto giusto?
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>212.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 100 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)