31222
Benalaxyl
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
COC(=O)C(C)N(C(=O)Cc1ccccc1)c2c(C)cccc2C
InChI
1S/C20H23NO3/c1-14-9-8-10-15(2)19(14)21(16(3)20(23)24-4)18(22)13-17-11-6-5-7-12-17/h5-12,16H,13H2,1-4H3
CJPQIRJHIZUAQP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- In rabbit plasma by a chiral high-performance liquid chromatography method with a diode array detector (HPLC-DAD).
- In vegetable samples by gas chromatography-tandem mass spectrometry (GC-MS-MS).
Note legali
Standard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Chromatograms
application for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.