32508
Proquinazid
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
6-Iodo-2-propoxy-3-propyl-4(3H)quinazolinone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCOC1=Nc2ccc(I)cc2C(=O)N1CCC
InChI
1S/C14H17IN2O2/c1-3-7-17-13(18)11-9-10(15)5-6-12(11)16-14(17)19-8-4-2/h5-6,9H,3-4,7-8H2,1-2H3
FLVBXVXXXMLMOX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Honeybees by dispersive solid-phase extraction (dSPE), followed by liquid and gas chromatography combined with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS and GC-MS/MS) operating in electron ionization (EI) and multiple reaction monitoring (MRM) modes of detection.
- Fruits and vegetables by methanolic extraction, followed by ultra-high performance liquid chromatography (UHPLC) coupled to MS/MS operating in electrospray ionization (ESI) and MRM modes of detection.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?