Documenti fondamentali
31197
Supelco
α-Chlordane solution
10 μg/mL in cyclohexane, PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H6Cl8
Numero CAS:
Peso molecolare:
409.78
Beilstein:
7079209
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
10 μg/mL in cyclohexane
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[C@H]1C[C@H]2[C@@H]([C@H]1Cl)[C@@]3(Cl)C(Cl)=C(Cl)[C@]2(Cl)C3(Cl)Cl
InChI
1S/C10H6Cl8/c11-3-1-2-4(5(3)12)9(16)7(14)6(13)8(2,15)10(9,17)18/h2-5H,1H2/t2-,3-,4-,5-,8-,9+/m0/s1
BIWJNBZANLAXMG-KMMBHOGFSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-0.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-18 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
US EPA Method 8081: GC Analysis of Organochlorine Pesticides on Equity®-5
Chromatograms
suitable for GC