Documenti fondamentali
35492
Supelco
Heptachlor endo-epoxide
PESTANAL®, analytical standard, isomer A
Sinonimo/i:
endo-1,4,5,6,7,8,8-Heptachloro-2,3-epoxy-4,7-methano-3a,4,7,7a-tetrahydroindane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H5Cl7O
Numero CAS:
Peso molecolare:
389.32
Beilstein:
8068917
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
Cl[C@H]1[C@@H]2O[C@@H]2[C@H]3[C@@H]1C4(Cl)C(Cl)=C(Cl)C3(Cl)C4(Cl)Cl
InChI
1S/C10H5Cl7O/c11-3-1-2(4-5(3)18-4)9(15)7(13)6(12)8(1,14)10(9,16)17/h1-5H/t1-,2+,3+,4+,5-,8?,9?/m0/s1
ZXFXBSWRVIQKOD-BDMWXGRVSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)