Documenti fondamentali
24586
Siringhe Hamilton® GASTIGHT®, serie 1700
1702N, volume 25 μL, needle size 22s ga (side-port), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Materiali
PTFE plunger tip
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
Misura ago
22s ga (side-port)
Descrizione
Gastight®
Caratteristiche
needle type N (cemented)
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 80239
Lungh. ago
51 mm (2 in.)
Volume
25 μL
Categorie correlate
Note legali
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)