227358
3,4,5,6-Tetrabromophenolsulfonephthalein
Dye content 95 %
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Composizione
Dye content, 95%
visual transition interval
6.6-8.2, yellow to purple
λmax
426 nm
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Oc1ccc(cc1)C2(OS(=O)(=O)c3c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c23)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C19H10Br4O5S/c20-14-13-18(17(23)16(22)15(14)21)29(26,27)28-19(13,9-1-5-11(24)6-2-9)10-3-7-12(25)8-4-10/h1-8,24-25H
ARVZQGSXIKSAAY-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?