20738
Siringa Hamilton®, serie 700, ago fisso
725N, volume 250 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Sinonimo/i:
Hamilton® Syringe 725N 250UL
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel needle (point style 2)
Misura ago
22s ga (bevel tip)
Caratteristiche
needle type N (cemented needle)
point style 2
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 80700
Lungh. ago
51 mm (2 in.)
Volume
250 μL
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)