Documenti fondamentali
24537
Hamilton® syringe, 700 series, cemented needle, pt.#5
750N, volume 500 μL, needle size 22 ga, needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Materiali
cone tip stainless steel needle (point style 5)
Misura ago
22 ga
Caratteristiche
needle type N (cemented needle)
point style 5
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 80839
Lungh. ago
51 mm (2 in.)
Volume
500 μL
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)