199540
Ethyl eosin
certified by the BSC, certified by the Biological Stain Commission
Sinonimo/i:
Eosin alcohol soluble, 2′,4′,5′,7′-Tetrabromoeosin ethyl ester potassium salt, Solvent Red 45
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified by the Biological Stain Commission
Livello qualitativo
agenzia
certified by the BSC
Stato
powder
Composizione
Dye content, 95%
λmax
532 nm
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[K+].CCOC(=O)c1ccccc1C2=C3C=C(Br)C(=O)C(Br)=C3Oc4c(Br)c([O-])c(Br)cc24
InChI
1S/C22H12Br4O5.K/c1-2-30-22(29)10-6-4-3-5-9(10)15-11-7-13(23)18(27)16(25)20(11)31-21-12(15)8-14(24)19(28)17(21)26;/h3-8,27H,2H2,1H3;/q;+1/p-1
UKZQEOHHLOYJLY-UHFFFAOYSA-M
Compatibilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?