17814
Lactose
tested according to Ph. Eur.
Sinonimo/i:
Lactosum
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Livello qualitativo
100
200
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12/h1,4-12,14-21H,2-3H2/t4-,5+,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-/m0/s1
DKXNBNKWCZZMJT-JVCRWLNRSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Galectin-receptor interaction: a key player in liver fibrosis induced by Schistosoma japonicum infection.: This study explores the impact of galectin-receptor interactions on liver fibrosis caused by Schistosoma japonicum, potentially impacting lactose metabolism pathways involved in liver health (Huang et al., 2024).
Altre note
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Chromatograms
application for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.