Documenti fondamentali
16187
Sigma-Aldrich
SODOSIL RA 17
alkaline cleaner free of chlorine
About This Item
Numero UBA:
08050023
Codice UNSPSC:
12352000
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
pH
11.5-13.5 (20 °C, 1%)
Densità
1.35-1.41 g/cm3 (20°C)
Descrizione generale
SODOSIL RA 17 is a sterilization and decontamination kit, used to clean lab containers and surfaces for downstream scientific operations involving cell culture and related techniques.
Note legali
SODOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Chemie GmbH
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)