STS0203
ECO TWEEN® 65
Sinonimo/i:
TWEEN® 65, Polyoxyethylenesorbitan Tristearate
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
non-ionic
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid (may appear solid at room temperature )
Composizione
Stearic acid, ≥40% (balance primarily palmitic acid)
Caratteristiche più verdi
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
HLB
10.5
Categoria alternativa più verde
, Aligned
Descrizione generale
TWEEN 65 is a fatty acid polyoxyethylene ester of sorbitan.
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- 100 % Renewable
- 100 % Bio-based
- Certified to the USDA BioPreferred Program
- Lower carbon footprint than petrochemical-based versions
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
300.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
149.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)