Documenti fondamentali
15355
Sigma-Aldrich
N-Boc-ethanolamine
purum, ≥96.0% (GC)
Sinonimo/i:
N-(tert-Butoxycarbonyl)ethanolamine, tert-Butyl N-(2-hydroxyethyl)carbamate, Boc-2-aminoethanol, Boc-glycinol
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3COCONHCH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.20
Beilstein:
2353995
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Saggio:
≥96.0% (GC)
Grado
purum
Livello qualitativo
Saggio
≥96.0% (GC)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Indice di rifrazione
n20/D 1.449 (lit.)
n20/D 1.450
Densità
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C7H15NO3/c1-7(2,3)11-6(10)8-4-5-9/h9H,4-5H2,1-3H3,(H,8,10)
GPTXCAZYUMDUMN-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Building block for phospholipids
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
109 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
M.-L. Alcaraz et al.
The Journal of Organic Chemistry, 61, 192-192 (1996)
S.F. Martin et al.
Tetrahedron Letters, 29, 3631-3631 (1988)
S.F. Martin et al.
The Journal of Organic Chemistry, 59, 4805-4805 (1994)