15236
N,O-Bis(trimethylsilyl)carbamate
≥98.0% (T)
Sinonimo/i:
BSC, Trimethylsilyl N-(trimethylsilyl)carbamate
Saggio
≥98.0% (T)
Stato
solid
Punto di fusione
77-83 °C
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)NC(=O)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H19NO2Si2/c1-11(2,3)8-7(9)10-12(4,5)6/h1-6H3,(H,8,9)
DGIJAZGPLFOQJE-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs