260347
1,2-Epoxy-5-hexene
97%
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Impurezze
<3% benzene
Indice di rifrazione
n20/D 1.425 (lit.)
P. eboll.
119-121 °C (lit.)
Densità
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C=CCCC1CO1
InChI
1S/C6H10O/c1-2-3-4-6-5-7-6/h2,6H,1,3-5H2
MUUOUUYKIVSIAR-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1A - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - STOT RE 2
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
60.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
16 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Analytical and bioanalytical chemistry, 410(2), 509-519 (2017-12-01)
A series of β-cyclodextrin derivatives were designed and synthesized. The derivatives were investigated as functional monomers in molecularly imprinted polymeric solid-phase microextraction (MIP-SPME) fiber coatings. The coatings, with a layer thickness of 250 μm, were immobilized onto stainless steel using