50062
Glycidyl propargyl ether
technical, ≥90% (GC)
Sinonimo/i:
2,3-Epoxypropyl propargyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical
Saggio
≥90% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.448
Densità
1.040 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
C#CCOCC1CO1
InChI
1S/C6H8O2/c1-2-3-7-4-6-5-8-6/h1,6H,3-5H2
SYFZCLMMUNCHNH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- propargyl-functional poly(carbonate)s
- hyperbranched polyglycerol (hbPG)
- alkyne-functionalized polytetrahydrofuran (PTHF) diols
- dextran-based cyclodextrin polymers
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
156.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
69 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?