14407
N-(+)-Biotinyl-6-aminohexanoic acid
≥97.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
(+)-Biotin-ε-aminocaproic acid, 6-((Biotinoyl)amino)hexanoic acid, Biotin-X, N-(+)-Biotinyl-6-aminocaproic acid
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
colorless to white
Punto di fusione
220-230 °C (dec.)
Cationi in tracce
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
applicazioni
detection
Stringa SMILE
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCCCCC(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C16H27N3O4S/c20-13(17-9-5-1-2-8-14(21)22)7-4-3-6-12-15-11(10-24-12)18-16(23)19-15/h11-12,15H,1-10H2,(H,17,20)(H,21,22)(H2,18,19,23)/t11-,12-,15-/m0/s1
CMUGHZFPFWNUQT-HUBLWGQQSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?