14131
Iopanoic acid
analytical standard
Sinonimo/i:
2-(3-Amino-2,4,6-triiodobenzyl)butyric acid, 3-(3-Amino-2,4,6-triiodophenyl)-2-ethylpropanoic acid, Iodopanoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
150-156 °C
applicazioni
clinical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(O)C(CC)CC1=C(I)C(N)=C(I)C=C1I
InChI
1S/C11H12I3NO2/c1-2-5(11(16)17)3-6-7(12)4-8(13)10(15)9(6)14/h4-5H,2-3,15H2,1H3,(H,16,17)
OIRFJRBSRORBCM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This radiographic contrast agent prevents the release of thyroid hormone from the thyroid gland. It also inhibits the conversion of thyroxine to triiodothyronine.
Applicazioni
Prodotti consigliati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)