12805
(Benzotriazol-1-yloxy)tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate
purum, ≥97.0% (TLC)
Sinonimo/i:
PyBOP®
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (TLC)
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Coupling Reactions
Punto di fusione
~150 °C
154-156 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1CCN(C1)[P+](On2nnc3ccccc23)(N4CCCC4)N5CCCC5
InChI
1S/C18H28N6OP.F6P/c1-2-10-18-17(9-1)19-20-24(18)25-26(21-11-3-4-12-21,22-13-5-6-14-22)23-15-7-8-16-23;1-7(2,3,4,5)6/h1-2,9-10H,3-8,11-16H2;/q+1;-1
VIAFLMPQBHAMLI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- As coupling reagent in the preparation strategies for peptide-oligonucleotide conjugates.
- Synthesis of structured pure triacylglycerol (TAG) regioisomers.
- As coupling reagent in the synthesis of a 3,5-pyrazolidinedione on soluble polyethylene glycol (PEG) polymer support.
- Synthesis of herceptin- nanoparticles.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?