Documenti fondamentali
07589
Supelco
α-Mangostin
analytical standard
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H26O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
410.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1c(O)cc2Oc3cc(O)c(C\C=C(\C)C)c(O)c3C(=O)c2c1C\C=C(/C)C
InChI
1S/C24H26O6/c1-12(2)6-8-14-16(25)10-19-21(22(14)27)23(28)20-15(9-7-13(3)4)24(29-5)17(26)11-18(20)30-19/h6-7,10-11,25-27H,8-9H2,1-5H3
GNRIZKKCNOBBMO-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Xanthone derivative isolated from mangosteen (Garcinia mangostana). Antioxidant and anti-inflammatory.
Xanthone derivative isolated from mangosteen (Garcinia mangostana). Antioxidant and anti-inflammatory. α-mangostin has been shown to induce apoptosis via the mitochondrial pathway, reduce cell proliferation and inhibit tumorigenesis.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)