05549
trans-2,cis-6-Nonadienal
analytical standard
Sinonimo/i:
Violet leaf aldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥94.5% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Indice di rifrazione
n20/D 1.472-1.480
n20/D 1.474 (lit.)
P. ebollizione
94-95 °C/18 mmHg (lit.)
Densità
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
[H]C(=O)C(\[H])=C(/[H])CC\C([H])=C(\[H])CC
InChI
1S/C9H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h3-4,7-9H,2,5-6H2,1H3/b4-3-,8-7+
HZYHMHHBBBSGHB-ODYTWBPASA-N
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
181.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
83 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)