05295001
Hypericum perforatum extract
secondary reference standard
Sinonimo/i:
St. John´s wort extract
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
HWI
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Altre note
Phytochemicals: Hypericin (quantitative); Pseudohypericin (qualitative)
Matrix Group: Botanicals
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)