Key Documents
HCYTA-60K-PX48
Millipore
Pannello di sferette magnetiche premiscelate MILLIPLEX® Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor A per saggio immunologico multiplex di 48 analiti tra citochine/chemochine/fattori di crescita umani
Sinonimo/i:
Human cytokine multiplex kit, Luminex® human cytokine immunoassay, Millipore human cytokine panel
About This Item
Codice UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.77
Reattività contro le specie
human
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Milliplex®
tecniche
multiplexing: suitable
Metodo di rivelazione
fluorometric (Luminex® xMAP®)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Le citochine sono polipeptidi immunomodulatori che svolgono un ruolo chiave nelle risposte immunitarie sia adattative che innate. “Citochina” è un termine generico usato per un gruppo diversificato di proteine e peptidi solubili che agiscono da regolatori in condizioni sia normali, sia patologiche, modulando le funzioni di singole cellule e di tessuti. Queste proteine mediano anche interazioni dirette tra cellule e regolano processi che hanno luogo nello spazio extracellulare. Le citochine differiscono dagli ormoni in quanto agiscono su un più ampio spettro di cellule bersaglio. Il gruppo di proteine dette citochine include le linfochine, gli interferoni, i fattori stimolanti le colonie e le chemochine. I fattori di crescita sono coinvolti nella stimolazione della sopravvivenza, della proliferazione e della differenziazione delle cellule bersaglio con effetti sull'angiogenesi, la vasculogenesi, la migrazione cellulare, l'apoptosi, la guarigione delle ferite e l'embriogenesi.La ricerca sulle citochine, le chemochine e i fattori di crescita riveste un ruolo significativo nel raggiungimento di una comprensione più approfondita del sistema immunitario e della sua risposta sfaccettata alla maggior parte degli antigeni, in particolare di quelle risposte che costituiscono il processo infiammatorio, e di stati patologici come le malattie infettive, l'osteoartrite, le malattie respiratorie, le malattie infiammatorie intestinali (IBD), la sepsi, le reazioni allergiche, nonché le malattie neurologiche, metaboliche e cardiovascolari e persino il cancro. MILLIPLEX® MAP offre la più ampia selezione di analiti per gli studi in un ampio ambito di stati patologici e di specie. Una volta identificati gli analiti di interesse, si può fare affidamento sulla qualità associata a ciascun kit a vantaggio di risultati affidabili. Oltre alle caratteristiche del saggio riportate nel protocollo, altri criteri di scelta sono i parametri delle prestazioni valutati nel processo di convalida tra i quali: reattività crociata, linearità della diluizione, stabilità dei kit e comportamento del campione (per es. rivelabilità e stabilità). Ciascun pannello e ciascun kit MILLIPLEX® MAP comprende:controlli di qualità (CQs) forniti per qualificare le prestazioni del saggioconfronto di standard (calibratore) e lotti dei CQs con un lotto di riferimento per garantire la coerenza tra i lottimatrice a base di siero ottimizzata per riprodurre l′ambiente naturale dell′analita in campioni di siero e plasmamiscela di anticorpi di rivelazione ideata per ottenere profili consistenti degli analiti del pannelloCiascun pannello e kit soddisfa rigorosi criteri di fabbricazione per garantire la riproducibilità tra i lotti. Il pannello di sferette magnetiche MILLIPLEX®MAP Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor A consente di focalizzarsi sul potenziale terapeutico delle citochine nonché sulla modulazione della loro espressione. Il formato del saggio con sferette magnetiche abbinato alla piattaforma Luminex xMAP® assicura una velocità e una sensibilità ideali, consentendo l′analisi quantitativa simultanea di decine di analiti con un notevole aumento della produttività.
Applicazioni
Il pannello multiplex a base di sferette magnetiche Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor A, avvalendosi della tecnologia Luminex® xMAP, consente l'analisi simultanea di 48 biomarcatori, tra citochine, chemochine e fattori di crescita, in campioni di colture cellulari, siero e plasma umani.Si tratta di un test che prevede l'incubazione per una notte o per due ore.Questo saggio richiede 25 μL di plasma o siero tal quali (o diluiti 1:100 per la determinazione della citochina RANTES) o 25 μL di surnatante di coltura cellulare per pozzetto.Questo kit può essere utilizzato per l'analisi di tutti gli analiti del pannello Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor A in lisati di tessuto/cellule, surnatante di coltura, siero o plasma umani.La determinazione della citochina RANTES richiede una diluizione 1:100 dei campioni di plasma/siero.Questo pannello premiscelato viene fornito con le sferette magnetiche per l'analisi di RANTES, quindi si consiglia di progettare i campioni di conseguenza.Analiti disponibili:sCD40L;EGF;Eotassina;FGF-2;Flt-3 ligando;Fractalchina;G-CSF;GM-CSF;GROα;IFNα2;IFNγ;IL-1α;IL-1β;IL-1ra;IL-2;IL-3;IL-4;IL-5;IL-6;IL-7;IL-8;IL-9;IL-10;IL-12 (p40);IL-12 (p70);IL-13;IL-15;IL-17A;IL-17E/IL-25;IL-17F;IL-18;IL-22;IL-27;IP-10;MCP-1;MCP-3;M-CSF;MDC (CCL22);MIG;MIP-1α;MIP-1β;PDGF-AA;PDGF-AB/BB;RANTES;TGFα;TNFα;TNFβ;VEGF-A
Caratteristiche e vantaggi
Configurazione: premiscelato
Confezionamento
Piastra a 96 pozzetti
Stoccaggio e stabilità
Si raccomanda di conservare i componenti del kit a 2-8 °C.
Note legali
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Visita l’Archivio dei documenti
Igor V Kudryavtsev et al.
Viruses, 14(9) (2022-09-24)
The adaptive antiviral immune response requires interaction between CD8+ T cells, dendritic cells, and Th1 cells for controlling SARS-CoV-2 infection, but the data regarding the role of CD8+ T cells in the acute phase of COVID-19 and post-COVID-19 syndrome are
Kuo-Chu Lai et al.
Journal of cachexia, sarcopenia and muscle, 13(2), 1314-1328 (2022-02-17)
Interferon-induced protein with tetratricopeptide repeat 2 (IFIT2) is a reported metastasis suppressor in oral squamous cell carcinoma (OSCC). Metastases and cachexia may coexist. The effect of cancer metastasis on cancer cachexia is largely unknown. We aimed to address this gap