Documenti
HCYP2MAG-62K
Millipore
Gruppo II di microsfere magnetiche per citochine/chemochine umane MILLIPLEX® - Saggio immunologico multiplex
Simultaneously analyze multiple cytokine and chemokine biomarkers with Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in human serum, plasma and cell culture samples.
Sinonimo/i:
Human cytokine multiplex kit, Luminex® human cytokine immunoassay, Millipore human cytokine panel
About This Item
Codice UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
Livello qualitativo
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Milliplex®
assay range
accuracy: 81-110%
sensitivity: 0.4-55.8 pg/mL
standard curve range: 1.0-100,000 pg/mL
tecniche
multiplexing: suitable
Metodo di rivelazione
fluorometric (Luminex xMAP)
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
“Citochina” è un termine generico usato per un gruppo distinto di proteine e peptidi che agiscono da regolatori in condizioni sia normali sia patologiche per modulare le attività funzionali di singole cellule e singoli tessuti. Queste proteine mediano anche le interazioni dirette tra cellule e regolano i processi che hanno luogo nello spazio extracellulare. Il gruppo di proteine dette citochine include linfochine, interferoni, fattori stimolanti colonie e chemochine. La ricerca su citochine e chemochine svolge un ruolo significativo per approfondire la comprensione del sistema immunitario e la sua risposta multiforme alla maggior parte degli antigeni oltre che di condizioni patologiche quali malattie infiammatorie, reazioni allergiche, sindrome dell'intestino irritabile (IBD), sepsi e cancro.
Il gruppo II di citochine/chemochine umane MILLIPLEX® consente di focalizzarsi sul potenziale terapeutico delle citochine, nonché sulla modulazione della loro espressione.
La piattaforma Luminex® xMAP® utilizza un formato per saggio immunologico con microsfere magnetiche per offrire un livello ideale di velocità e sensibilità che permette di quantificare simultaneamente molteplici analiti, migliorando sensibilmente la produttività senza perdere il prezioso volume dei campioni.
Tipo di gruppo: citochine/chemochine
Specificità
Reattività crociata
La reattività crociata tra gli anticorpi e qualunque altro analita nel gruppo è minima o assente.
Applicazioni
  • Analiti: 6Cchina, BCA-1, CTACK, ENA-78, Eotassina-2, Eotassina-3, I-309, IL-16, IL-20, IL-21, IL-23, IL-28A, IL-33, LIF, MCP-2, MCP-4, MIP-1δ, SCF, SDF-1A+β, TARC, TPO, TRAIL, TSLP
  • Tipo di campioni raccomandati: siero, plasma, supernatante da coltura cellulare
  • Diluizione del campione raccomandata: non diluito
  • Tempo di esecuzione del saggio: incubazione primaria di due ore o nel corso della notte. Per ottenere i migliori risultati, si raccomanda l′incubazione nel corso della notte
  • Categoria di ricerca: Infiammazione & immunologia
  • Sottocategoria di ricerca: obesità, disturbi metabolici, infiammazione & Meccanismi autoimmuni
Caratteristiche e vantaggi
Scegliendo gli analiti disponibili in questo gruppo è possibile progettare il proprio kit multiplex.
Confezionamento
Piastra a 96 pozzetti
Stoccaggio e stabilità
Si raccomanda di conservare i componenti del kit a 2-8 °C.
Altre note
Per la linearità della diluizione, contattare l′assistenza tecnica.
Note legali
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Evidence of enhanced systemic inflammation in stable kidney transplant recipients with low Framingham risk scores.
Mansell, H; Rosaasen, N; Dean, J; Shoker, A
Clinical Transplantation null
Myung-Ho Kim et al.
medRxiv : the preprint server for health sciences (2021-03-25)
We analyzed the plasma levels of interferons and cytokines, and the expression of interferon-stimulated genes in peripheral blood mononuclear cells in COVID-19 patients with different disease severity. Mild patients exhibited transient type I interferon responses, while ICU patients had prolonged
Beatriz M Carreno et al.
The Journal of clinical investigation, 123(8), 3383-3394 (2013-07-23)
Systemic administration of IL-12p70 has demonstrated clinical activity in cancer patients, but dose-limiting toxicities have hindered its incorporation in vaccine formulations. Here, we report on the immunological and clinical outcomes upon vaccination with CD40L/IFN-γ-matured, IL-12p70-producing DCs. 7 HLA-A*0201+ newly diagnosed
Ashok Kumar Kumawat et al.
Mediators of inflammation, 2014, 879843-879843 (2014-10-22)
Soluble factors from intestinal mucosal cells contribute to immune homeostasis in the gut. We have established an in vitro model to investigate the regulatory role of soluble factors from inflamed intestinal mucosa of collagenous colitis (CC) patients in the differentiation
Olivia Estévez et al.
PloS one, 15(7), e0235859-e0235859 (2020-07-21)
In our work, we aim to identify new candidate host biomarkers to discriminate between active TB patients (n = 28), latent infection (LTBI; n = 27) and uninfected (NoTBI; n = 42) individuals. For that, active TB patients and their
Contenuto correlato
Immunology multiplex assays, like MILLIPLEX® assays, allow researchers to investigate more immune biomarkers simultaneously, saving time and resources. This is especially critical to immunology research, where numerous analytes play a role in different pathways.
See how MILLIPLEX® multiplex immunoassays offer researchers the ability to simultaneously quantitate a large number of human cytokines, chemokines, and growth factors, and detect human immunoglobulins against SARS-CoV-2 antigens, to better understand the immune response to COVID-19, including cytokine storm.