1607506
USP
Powdered St. John′s Wort Extract
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Hypericum perforatum extract, St. John´s wort extract
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
st. john's wort
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Also, for use with USP monographs such as:
- St. John′s Wort Flowering Top Dry Extract
- St. John′s Wort Flowering Top Powder
- St. John′s Wort Flowering Top Dry Extract Tablets
- St. John′s Wort Flowering Top Dry Extract Capsules
- St. John′s Wort Flowering Top
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)