05184
Aluminum oxide
for the determination of hydrocarbons
Sinonimo/i:
Alumina
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Livello qualitativo
Qualità
for the determination of hydrocarbons
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Dimensione particelle
0.05-0.15 mm
pH
7.0±1.0
Punto di fusione
2040 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)