Documenti fondamentali
03759
Sigma-Aldrich
L-β-Homolysine dihydrochloride
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
(S)-3,7-Diaminoheptanoic acid dihydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H16N2O2 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (TLC)
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cl.Cl.NCCCC[C@H](N)CC(O)=O
InChI
1S/C7H16N2O2.2ClH/c8-4-2-1-3-6(9)5-7(10)11;;/h6H,1-5,8-9H2,(H,10,11);2*1H/t6-;;/m0../s1
APJAFTBCSGCCAH-ILKKLZGPSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)