Documenti fondamentali
03708
Millipore
Listeria mono Enrichement Supplement I
suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Listeria monocytogenes Enrichement Supplement I
About This Item
Codice UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
agenzia
according to ISO 11290-1:2017
according to ISO 11290-2:2017
Livello qualitativo
Sterilità
sterile
Stato
liquid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
environmental
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
−20°C
Compatibilità
Listeria spp.
Descrizione generale
For selective differentiation of Listeria monocytogenes from other Listeria species as per ISO Committee
Applicazioni
for selective differentiation of Listeria monocytogenes from other Listeria species
Componenti
(per vial, sufficient for 500 ml medium)
L-phosphatidylinositol 1.0g
distilled water 25 ml
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)