75977
PALCAM Listeria Selective Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Livello qualitativo
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
agar, 13.0 g/L
ammonium ferric citrate, 0.5 g/L
esculin, 0.8 g/L
glucose, 0.5 g/L
lithium chloride, 15.0 g/L
D-mannitol, 10.0 g/L
peptone, 23.0 g/L
phenol red, 0.08 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
starch, 1.0 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
tecniche
microbiological culture: suitable
pH finale
7.0±0.2 (25 °C)
applicazioni
agriculture
environmental
food and beverages
pathogen testing
veterinary
microbiology
Compatibilità
selective and differential for Listeria spp.
Descrizione generale
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Altre note
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?