02560
4-(Dimethylamino)benzaldehyde solution
10 g/L in isopropanol, for TLC derivatization
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Concentrazione
10 g/L in isopropanol
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccc(cc1)N(C)C
InChI
1S/C9H11NO/c1-10(2)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-7H,1-2H3
BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
12 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)