Documenti fondamentali
03891
Supelco
Ehrlich′s solution
2% 4-(n,n-Dimethylamino)-benzaldehyde in 22% hydrochloric acid
Sinonimo/i:
4-(Dimethylamino)benzaldehyde – hydrochloric acid solution
About This Item
Numero CAS:
Beilstein:
4132845
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Nome del prodotto
Ehrlich′s solution,
Stato
liquid
Livello qualitativo
Densità
1.10 g/mL at 20 °C
applicazioni
food and beverages
Stringa SMILE
CN(C)c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C9H11NO/c1-10(2)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-7H,1-2H3
BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
reagent for urobilinogen
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Hydroxyproline Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1939
Hydroxyproline