01709
Acrylamide:N,N′-Methylenebisacrylamide 37.5:1 solution
suitable for electrophoresis, mixture of acrylamide and BIS 37.5:1, 40% in H2O
About This Item
Livello qualitativo
Concentrazione
40% in H2O
tecniche
electrophoresis: suitable
Impurezze
≤0.01% free acrylic acid
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤10 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤10 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
Compatibilità
in accordance for electrophoresis test
Temperatura di conservazione
2-8°C
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Peripheral nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?