Documenti fondamentali
00770590
Ginkgolide A
primary reference standard
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H24O9
Numero CAS:
Peso molecolare:
408.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
HWI
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@@H]1C(=O)O[C@H]2CC34[C@H]5C[C@@H](C(C)(C)C)C36[C@@H](O)C(=O)O[C@H]6OC4(C(=O)O5)[C@@]12O
InChI
1S/C20H24O9/c1-7-12(22)26-10-6-17-9-5-8(16(2,3)4)18(17)11(21)13(23)28-15(18)29-20(17,14(24)27-9)19(7,10)25/h7-11,15,21,25H,5-6H2,1-4H3/t7-,8+,9-,10+,11+,15+,17?,18?,19-,20?/m1/s1
FPUXKXIZEIDQKW-ZJZLDMJOSA-N
Descrizione generale
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Applicazioni
Reference standard in the analysis of herbal medicinal products
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: ginkgo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)