00375
4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-oxyl
purum, ≥98.0% (HPLC)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Punteggio alternativa più verde
old score: 9
new score: 8
Find out more about DOZN™ Scoring
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
143-145 °C (lit.)
143-146 °C
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)NC1CC(C)(C)N([O])C(C)(C)C1
InChI
1S/C11H21N2O2/c1-8(14)12-9-6-10(2,3)13(15)11(4,5)7-9/h9H,6-7H2,1-5H3,(H,12,14)
UXBLSWOMIHTQPH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)