24-1640
L-Phenylalanine
SAJ special grade, ≥99.0%
Sinonimo/i:
(S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ special grade
Saggio
≥99.0%
Stato
solid
Disponibilità
available only in Japan
Punto di fusione
270-275 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
COLNVLDHVKWLRT-QMMMGPOBSA-N
Categorie correlate
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?