24-0940
Pepsina
CP
Sinonimo/i:
Pepsina, Pepsina A
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
CP
Forma fisica
powder
PM
35 kDa
Disponibilità
available only in Japan
N° accesso UniProt
Informazioni sul gene
pig ... LOC396892(396892)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1