21-1430
Acido nicotinico
SAJ special grade, ≥99.5%
Sinonimo/i:
Acido 3-picolinico, Acido piridin-3-carbossilico, Fattore di prevenzione della pellagra, Niacina, Vitamina B3
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ special grade
Saggio
≥99.5%
Stato
powder
Disponibilità
available only in Japan
Colore
white
Punto di fusione
236-239 °C (lit.)
Solubilità
ethanol: 12.5 g/L at 25 °C
water: soluble 180 g/L at 20 °C
Densità
1.473 g/cm3 at 25 °C
Stringa SMILE
OC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)
PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
379.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
193 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?