79838
Acido nicotinico
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
Acido 3-picolinico, Acido piridin-3-carbossilico, Fattore di prevenzione della pellagra, Niacina, Vitamina B3
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Forma fisica
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Colore
white
Punto di fusione
236-239 °C (lit.)
applicazioni
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Formato
neat
Stringa SMILE
OC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)
PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
379.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
193 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)