19-2470
Metanolo
≥99.8% (GC), suitable for HPLC
Sinonimo/i:
Alcol metilico
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Metanolo, suitable for HPLC
Grado
HPLC grade
Densità del vapore
1.11 (vs air)
Tensione di vapore
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.8% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
725 °F
Limite di esplosione
36 %
Disponibilità
available only in Japan
tecniche
HPLC: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.329 (lit.)
P. ebollizione
64.7 °C (lit.)
Punto di fusione
−98 °C (lit.)
Densità
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Stringa SMILE
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Allelopathic effect of the methanol extract of the weed species-red sorrel (Rumex acetosella L.) on the growth, phytohormone content and antioxidant activity of the cover crop - white clover (Trifolium repens L.).: This study explores the use of methanol extracts from red sorrel to analyze their effects on white clover, revealing significant insights into allelopathic interactions and plant biochemistry (Lee IJ et al., 2024).
- Improvement and prediction of the extraction parameters of lupeol and stigmasterol metabolites of Melia azedarach with response surface methodology.: Focuses on optimizing extraction parameters using methanol, enhancing the yield and purity of important plant metabolites, critical for pharmaceutical applications (Japelaghi RH, 2024).
- Determination of cotinine and 3-hydroxynicotinine in human serum by liquid chromatography-tandem mass spectrometry and its application.: This paper utilizes methanol as a solvent in chromatographic techniques to detect and quantify nicotine metabolites in serum, showcasing its importance in clinical diagnostics (Wu YQ, 2024).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?