15-0590
Iodio
JIS special grade, ≥99.8%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
JIS special grade
Densità del vapore
9 (vs air)
Tensione di vapore
0.31 mmHg ( 25 °C)
1 mmHg ( 38.7 °C)
Saggio
≥99.8%
Disponibilità
available only in Japan
Resistività
1.3E15 μΩ-cm
dilution
(for analytical testing)
P. ebollizione
184 °C (lit.)
Punto di fusione
113 °C (lit.)
Stringa SMILE
II
InChI
1S/I2/c1-2
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system, Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?