Documenti fondamentali
12-1540
Sigma-Aldrich
Gram′s stain solution (III)
Sinonimo/i:
Basic Fuchsin, Basic Violet 14, Fuchsin basic, Magenta, Rosaniline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H20ClN3
Numero CAS:
Peso molecolare:
337.85
Colour Index:
42510
Beilstein:
4166684
Codice UNSPSC:
12352106
Forma fisica
liquid
Disponibilità
available only in Japan
Stringa SMILE
Cl[H].Cc1cc(ccc1N)\C(c2ccc(N)cc2)=C3\C=CC(=N)C=C3
Note legali
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2